Przejdź do
SML0223
Zoledronic acid monohydrate
≥98% (HPLC), FPP synthase inhibitor, powder
Synonim(y):
P,P′-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate, Zoledronate monohydrate, [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) monohydrate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O7P2·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.10
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zoledronic acid monohydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChI key
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Zoledronic acid monohydrate has been used:
  • as an inhibitor for cell proliferation in glioblastoma, breast cancer tumor and prostate cancer cell line LAPC4
  • as a conjugate with D,L-lactide 75: glycolide 25 (PLGA) to analyze its bone formation functionality in distal femur
  • as an inhibitor for farnesyl diphosphate synthase enzyme in glioblastoma cells
Biochem/physiol Actions
Zoledronic acid (zoledronate) is a bisphosphonate bone resorption inhibitor, an inhibitor of farnesyl diphosphate (FPP) synthase which results in downstream inhibition of osteoclast activity and reduced bone resorption and turnover. It has been used to treat postmenopausal osteoporosis, Paget′s disease, hypercalcemia, and along with cancer chemotherapy to treat bone damage caused by cancer that has spread to the bones.
Zoledronic acid (zoledronate) is a bone resorption inhibitor, an inhibitor of farnesyl diphosphate synthase
Preparation Note
This product is extremely unstable in solution and should be used shortly after reconstitution. If storage of the solution is necessary it can be held at 2-8ºC for no more than 24 hours.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1893Y00020201724827
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zoledronic acid monohydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. After dissolving in H2O, how should the solution be stored and what is the shelf life after dilution?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no stability information available for the product. According to the literature, this product is extremely unstable in solution and should be used shortly after reconstitution. If storage of the solution is necessary it can be held at 2-8ºC for no more than 24 hours.