Przejdź do
SML0217
GSK2334470
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3S,6R)-1-[6-(3-Amino-1H-indazol-6-yl)-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl]-N-cyclohexyl-6-methyl-3-piperidinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1nc(cc(n1)-c2ccc3c(N)n[nH]c3c2)N4C[C@H](CC[C@H]4C)C(=O)NC5CCCCC5
InChI
1S/C25H34N8O/c1-15-8-9-17(24(34)28-18-6-4-3-5-7-18)14-33(15)22-13-20(29-25(27-2)30-22)16-10-11-19-21(12-16)31-32-23(19)26/h10-13,15,17-18H,3-9,14H2,1-2H3,(H,28,34)(H3,26,31,32)(H,27,29,30)/t15-,17+/m1/s1
InChI key
QLPHOXTXAKOFMU-WBVHZDCISA-N
Application
GSK2334470 has been used as an inhibitor of 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1 (PDK-1) in:
  • Treg cells, to identify regulators of interleukin 2 (IL-2)– signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) signaling[1]
  • glycodelin-transfected HEC-1B human endometrial adenocarcinoma cells.[2]
  • HeLa and Hs578T cells to test its effect on formylglycinamidine ribonucleotide synthase (FGAMS) assembly[3]
Biochem/physiol Actions
GSK2334470 (GSK-470) mediates cell cycle arrest. It also inhibits cellular proliferation and induces apoptosis in cancer cells.[4]
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 (3-Phosphoinositide dependent protein kinase-1). GSK2334470 can be used in cells to ablate T-loop phosphorylation and activation SGK, S6K1 and RSK as well as suppress the activation of Akt.
Other Notes
GSK2334470 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GSK2334470 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0766SML2219SML2718
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
, white to beige to brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)