Przejdź do
SML0213
MC2050 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[2-(4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl)ethylsulfanyl]-3H-quinazolin-4-one dihydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
483,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N5OS·2HCl · xH2O
Masa cząsteczkowa:
440.39 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
483,65 zł
Cena katalogowa569,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.O=C1NC(SCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)=Nc4ccccc14
InChI
1S/C19H21N5OS.2ClH.H2O/c25-18-15-5-1-2-6-16(15)21-19(22-18)26-14-13-23-9-11-24(12-10-23)17-7-3-4-8-20-17;;;/h1-8H,9-14H2,(H,21,22,25);2*1H;1H2
InChI key
LMZZPRHHBPFDGE-UHFFFAOYSA-N
Application
MC2050 hydrate may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
MC2050 is a PARP-1 inhibitor
MC2050 is a water-soluble PARP-1 inhibitor. The IC50 for inhibition of PARP-1 activity is 119 nM, compared to 1.8 μM for PARP-2. MC2050 inhibits apoptosis and blocks poly ADP-ribosylation of histone H1 in hydrogen peroxide treated SH-SY5Y neuroblastoma cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0400PZ0159A8106
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)