Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N6O5·HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.82 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH.H2O/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H;1H2/t8?,9-;;/m0../s1
InChI key
XASVRRIYQZVANH-AHBBCRTASA-N
Application
Valganciclovir hydrochloride hydrate may be used in HIV-related cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Valganciclovir hydrochloride hydrate is an antiviral used to treat cytomegalovirus infection. It is the prodrug of ganciclovir, a synthetic analog of 2′-deoxy-guanosine which is phosphorylated to a dGTP analog that competitively inhibits the incorporation of dGTP by viral DNA polymerase.
Valganciclovir hydrochloride hydrate is an antiviral; prodrug for ganciclovir
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥8 mg/mL | solubility H2O: >20 mg/mL | solubility DMSO: ≥30 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?