Przejdź do
SML0138
Levalbuterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-salbutamol hydrochloride, Levosalbutamol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
415,65 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
415,65 zł
Cena katalogowa489,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -35°, c = 0.1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI key
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Levalbuterol hydrochloride may be used in β2-adrenergic-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
β-Adrenergic Agonist; Bronchodilator; more active isomer of albutamol
Levalbuterol (levosalbutamol) is the more active isomer of albuterol. Levalbuterol is a β-adrenergic agonist; a bronchodilator used clinically to treat asthma and COPD..
Levalbuterol is (R)-albuterol that exhibits bronchodilator effect and is more effective than racemic albuterol for the treatment of exacerbation of asthma in pediatric populations.[1]
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1358784PHR3457SML1025
Levalbuterol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1358784
Levalbuterol
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levalbuterol hydrochloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)