Przejdź do
SML0129
AC-265347
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanol, a-(2,4-Dimethylphenyl)-a-methyl-2-benzothiazolemethanol.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
531,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(c(C)c1)C(C)(O)c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H17NOS/c1-11-8-9-13(12(2)10-11)17(3,19)16-18-14-6-4-5-7-15(14)20-16/h4-10,19H,1-3H3
InChI key
IGSZVEPQZANNAB-UHFFFAOYSA-N
Application
AC-265347 may be used in calcium-sensing receptor-mediated signaling.
Biochem/physiol Actions
AC-265347 is a calcimimetic that acts as agonist to calcium-sensing receptor. It reduces serum parathyroid hormone and plasma ionizable calcium.[1][2]
AC-265347 is a human calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. AC-265347 activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidyl inositol (PI) hydrolysis assays.
AC-265347 is a human calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist; calcimimetic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1728SML1066SML1596
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)