Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
450.57
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@H]2[C@@]3(CC[C@@H]4[C@@]5([C@@H](C[C@H](C4(C3=CC2=O)C)OC(=O)C)C(C(=O)C=C5)(C)C)C)C
InChI
1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28?/m1/s1
InChI key
KWAMDQVQFVBEAU-BQDUOGPESA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| biological source plant | biological source plant | biological source plant | biological source plant |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 450.57 | mol wt 196.24 | mol wt 388.45 | mol wt 424.53 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?