Przejdź do
SMB01047
Hexamethylquercetagetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Hexamethoxyflavone, Oxyayanin B trimethyl ether, Quercetagetin hexamethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.39
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
402.39
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-12-8-7-11(9-13(12)24-2)18-21(28-6)17(22)16-14(29-18)10-15(25-3)19(26-4)20(16)27-5/h7-10H,1-6H3
InChI key
CHXSDKWBSFDZEU-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexamethylquercetagetin, a polyketide-flavonoid, is a natural product commonly found in plants Jasonia montana, Pallenis spinosa, Callicarpa pilosissima, and Citrus sp. This secondary metabolite has been shown to have various biological activities, including antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01049SMB01084SMB01027
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
mol wt
402.39
mol wt
422.51
mol wt
578.52
mol wt
420.45
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)