Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
344.32
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
InChI key
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| biological source plant | biological source plant | biological source - | biological source - |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| mol wt 344.32 | mol wt 272.3 | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nevadensin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?