Przejdź do
SMB01033
Bis(methylthio)gliotoxin (FR-49175)
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Bisdethiobis(methylthio)gliotoxin, S,S-Dimethyl gliotoxin, dimethylgliotoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.46
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
natural
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
356.46
solubility
water: soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
S([C@]21N([C@@H]3[C@H](C=CC=C3C2)O)C(=O)[C@](N(C1=O)C)(SC)CO)C
InChI
1S/C15H20N2O4S2/c1-16-12(20)14(22-2)7-9-5-4-6-10(19)11(9)17(14)13(21)15(16,8-18)23-3/h4-6,10-11,18-19H,7-8H2,1-3H3/t10-,11-,14+,15+/m0/s1
InChI key
OVBAGMZLGLXSBN-UOVKNHIHSA-N
General description
Bis(methylthio)gliotoxin, also known as Dimethylgliotoxin, is a mycotoxin and a bioactive natural compound commonly derived from Penicillium terlikowskii, Aspergillus fumigatus, Trichoderma deliquescens, and Cordyceps tenuipes. Current research indicates that this metabolite is an inhibitor and may possess diverse biological activities, including antibacterial, immunosuppressive, and apoptosis-inducing properties.
Application
Bis(methylthio)gliotoxin is a bioactive product derived from natural source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, and drug discovery research.
Features and Benefits
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01064SMB01056SMB01046
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
biological source
natural
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
356.46
mol wt
236.22
mol wt
382.49
mol wt
296.32
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)