Przejdź do
SMB00550
Aceritannin
≥85% (LC/MS-UV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(O)C(O)=CC(C(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)OC2)=O)=C1
InChI
1S/C20H20O13/c21-9-1-7(2-10(22)15(9)25)19(29)32-5-13-17(27)18(28)14(6-31-13)33-20(30)8-3-11(23)16(26)12(24)4-8/h1-4,13-14,17-18,21-28H,5-6H2/t13-,14+,17-,18-/m1/s1
InChI key
IGKWMHUOBKCUQU-LTCOOKNTSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00543SMB00553SMB00518
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)