Przejdź do
SMB00539
6′′,6′′-Dimethylpyrano[2′′,3′′:7,8]flavone
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
8,8-dimethyl-2-phenylpyrano[2,3-f]chromen-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C=CC2=C(C=CC3=C2OC(C4=CC=CC=C4)=CC3=O)O1
InChI
1S/C20H16O3/c1-20(2)11-10-15-17(23-20)9-8-14-16(21)12-18(22-19(14)15)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
InChI key
RBKWJAHRWPDNPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82545PHL84193PHL89291
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)