Merck
SMB00521
4-Oxo-5-phenylpentanoic acid
≥90% (LC/MS-UV)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(6-7-11(13)14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)
InChI key
LTNSOYZGFPWHOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)