Przejdź do
SMB00460
Soyasapogenol B
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3β,4β,22β)-Olean-12-ene-3,22,23-triol, Soyasapogenin B, Soyasapogenol I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.72
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])[C@](CO)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC=C3[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O3/c1-25(2)16-20-19-8-9-22-27(4)12-11-23(32)28(5,18-31)21(27)10-13-30(22,7)29(19,6)15-14-26(20,3)24(33)17-25/h8,20-24,31-33H,9-18H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
YOQAQNKGFOLRGT-UXXABWCISA-N
Biochem/physiol Actions
Soyasapogenol B is a constituent of soya bean saponin that belongs to the family of oleanane triterpenes. It is known to have biofunctions in cell signaling, membrane integrity and stability, and fuel and energy storage. Soyasapogenol B may demonstrate hypocholesterolemic effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89797PHL89796SML2372
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soyasapogenol B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)