Przejdź do
SMB00229
Scillaren A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H52O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.79
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
204-721-3
MDL number:
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CCC3=C2)C6=COC(=O)C=C6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C36H52O13/c1-17-31(49-33-29(42)27(40)26(39)24(15-37)48-33)28(41)30(43)32(46-17)47-20-8-11-34(2)19(14-20)5-6-23-22(34)9-12-35(3)21(10-13-36(23,35)44)18-4-7-25(38)45-16-18/h4,7,14,16-17,20-24,26-33,37,39-44H,5-6,8-13,15H2,1-3H3/t17-,20-,21+,22-,23+,24+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36-/m0/s1
InChI key
NXJOCELNFPGKIV-ARHXXGKOSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Scillaren A is a cardiac glycoside (bufadienolide) found in Drimia coromandeliana and D. razii.
Application
Scillaren A has been used as a standard in spectroscopic estimation and reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) analysis of cardiac glycosides from Drimia species.
Biochem/physiol Actions
Scillaren A might inhibit Na+/K+-ATPase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00166SMB01019SMB01060
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)