Przejdź do
SMB00188
Conocarpan
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C=C\c1ccc2O[C@H]([C@H](C)c2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-4-13-5-10-17-16(11-13)12(2)18(20-17)14-6-8-15(19)9-7-14/h3-12,18-19H,1-2H3/b4-3+/t12-,18-/m1/s1
InChI key
GXJSAHXNLJFDPO-CGBXWHSCSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00266SMB00185SMB00276
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)