Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.59
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CC\C=C(/C)C(O)=O)=C/CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H38O4/c1-19(11-7-13-21(3)26(29)30)9-6-10-20(2)12-8-15-27(5)16-14-23-18-24(28)17-22(4)25(23)31-27/h9,12-13,17-18,28H,6-8,10-11,14-16H2,1-5H3,(H,29,30)/b19-9+,20-12+,21-13+/t27-/m1/s1
InChI key
QOFWRHWADNWKSU-LRXIOGKNSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?