Przejdź do
SMB00073
Bergenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Cuscutin, Ardisic acid B, Vakerin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.27
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@H](OC(=O)c3c2c(c(c(c3)O)OC)O)[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O
InChI
1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
InChI key
YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Bergenin displays antinociceptive and anti-inflammatory properties, in addition to its use in folk medicines as a potent hepatoprotective agent. Bergenin acts by inhibiting the formation of interleukin 1beta and TNF-α, which suggests its potential use for controling inflammatory pain.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89580SMB00177SMB00081
Bergenin phyproof® Reference Substance
PHL89580
Bergenin
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bergenin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)