Merck
SMB00042
NK-A 17E-233I
≥95% (LC/MS-ELSD)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(C)c(Oc2cc(C)cc(O)c2O)c(O)c1
InChI
1S/C15H16O5/c1-8-4-11(16)14(18)13(5-8)20-15-9(2)6-10(19-3)7-12(15)17/h4-7,16-18H,1-3H3
InChI key
JGXPRDVSWGDODG-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)