Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H42N7O7S1
Masa cząsteczkowa:
644.76
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Factor VIIa substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Factor VIIa is a serine protease involved in the blood coagulation cascade. The activity of Factor VIIa can be assayed with chromogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA or the flourogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-AFC.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?