Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 878,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H64N12O13
Masa cząsteczkowa:
969.05
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Prostate Specific Antigen Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Prostate specific antigen (PSA). It exhibits chymotrypsin-like activity. PSA is the most abundant protease found in the prostate and secreted into the seminal fluid. It is a useful biomarker for prostate cancer. PSA digests the gel-forming proteins semenogelins I and II in semen. It shows antiangiogenic activity in vitro and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description affinity isolated antibody | description buffered aqueous solution | description buffered aqueous solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (SDS-GE) | assay ≥95% (SDS-GE) |
| form lyophilized | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?