Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H63N7O8
Masa cząsteczkowa:
745.95
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Neuromedin N is a hexapeptide that is related to neurotensin. Its precursor, proneuromedin N, is expressed in the adrenals, brain, gut and also in several cancers. In myoelectric activity, it has been reported to act in a similar manner as neurotensin, at a lesser degree of potency. Neuromedin N has been shown to increase the chemotaxis capacity of mouse lymphocytes and to modulate function of the hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis in rats. Neuromedin N has been proposed to exert its actions via increase in intracellular Ca2+ concentration, although this is uncertain.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form powder | form solid | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Gene Information human ... NTS(4922) | Gene Information human ... NTS(4922) | Gene Information - | Gene Information human ... NRTN(4902) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?