Merck
SCP0183
LH-RH II alligator, chicken
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H69N17O13
Masa cząsteczkowa:
1236.30
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
LH-RH II alligator, chicken is used as a comparative LHRH in studies of LHRH evolution.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)