Przejdź do
SCP0170
Granulocyte Elastase Substrate human
≥95% (HPLC), lyophilized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N5O6
Masa cząsteczkowa:
445.47
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Granulocyte Elastase Substrate human,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Elastase, a glycoprotein, is a member of the serine proteases family. It is synthesized by human polymorphonuclear (PMN) leukocytes or by the pancreas. Human granulocyte elastase is liberated in large amounts from granulocytes in chronic inflammatory joint disorders.[1]
Biochem/physiol Actions
Elastase(s) can be assayed and differentiated using chromogenic and fluorogenic Pro-Val peptide substrates such as Glp-Pro-Val-pNA and MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-4-MNA.
Elastase is a catalytic enzyme that catalyzes the cleavage of carboxyl groups on tiny hydrophobic amino acids including glycine, alanine, and valine. Its main function is to break down elastin. Free elastase in some purulent synovial fluids plays a key role in articular cartilage breakdown. Increased elastase levels in the plasma have been seen in patients with evident rheumatoid arthritis.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0084H5666G0407
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)