Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H93N19O25
Masa cząsteczkowa:
1552.56
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Pyroglutamated Fibrinopeptide B (Glp-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg) is related to Fibrinopeptide B (Gln-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg) derived from fibrinogen (desAA-fibrin) by thrombin activity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥75% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Tyr0]-Fibrinopeptide A human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/150/102/03b083b5-a149-4f15-be65-e8832cce7318/640/03b083b5-a149-4f15-be65-e8832cce7318.jpg)