Przejdź do zawartości
SCP0132
Endomorphin I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H38N6O5
Masa cząsteczkowa:
610.70
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥77%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endomorphin-1 (Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2, YPWF-NH2) and endomorphin-2 (Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2, YPFF-NH2) are endogeneous opioid tetrapeptides with high affinity and specificity for the μ (mu) opioid receptor. Endomorphin-1 and 2 may be used to study the differential action and metabolism of these opioids.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)