Przejdź do
SCP0101
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H40N6O11
Masa cząsteczkowa:
720.73
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Z-YVAD-pNa (Z-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA) is used as a caspase 1 substrate.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)