Przejdź do
SCP0081
Caspase 3 Apopain Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H34N5O13
Masa cząsteczkowa:
672.62
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Caspase 3 Apopain Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Ac-DEVD-7-AFC (N-acetyl-asp-glu-val-asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin) is used as a cell penetrating fluorogenic CED-related caspase substrate.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)