Przejdź do zawartości
SCP0079
Caspase 2/3 Inhibitor
≥94% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H37N5O13
Masa cząsteczkowa:
603.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥94% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 2/3 Inhibitor (Ac-LDESD-CHO) is used to study the active site recognition of penta5 (P5) position substrates by caspases 2 and 3.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)