Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H71N13O20
Masa cząsteczkowa:
1270.26
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Caspase 2 Substrate (ICH-1), fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 2 is a cysteine protease that is potentially involved in cell cycle regulation and tumour suppression may be detected using peptides that contain the pentapeptide VDVAD such as the chromogenic and fluorogenic substrates: Ac-VDVAD-pNa (Acetyl-Val-Asp-Val-Ala-Asp-p- nitroanalide), chromogenic and MCA-VDVADGW-DNP-K-NH2, fluorogenic.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?