Przejdź do
SCP0077
Caspase 2 Substrate (ICH-1), chromogenic
≥90% (HPLC), lyophilized
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
837,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H41N7O12
Masa cząsteczkowa:
679.68
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Caspase 2 Substrate (ICH-1), chromogenic, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 2 is a cysteine protease that is potentially involved in cell cycle regulation and tumour suppression may be detected using peptides that contain the pentapeptide VDVAD such as the chromogenic and fluorogenic substrates: Ac-VDVAD-pNa (Acetyl-Val-Asp-Val-Ala-Asp-p- nitroanalide), chromogenic and MCA-VDVADGW-DNP-K-NH2, fluorogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0087SCP0085SCP0084
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥80%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)