Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O4
Masa cząsteczkowa:
352.38
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
APP γ Secretase Inhibitor,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Gamma-secretase is a protein complex containing presenilin, nicastrin, APH-1, and PEN-2. 3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester is used as an amyloid precursor protein (APP) gamma secretase inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥85% | composition Peptide Content, ≥48% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?