Przejdź do
SBVT18
SB-BSEP-HEK293
Synonim(y):
ABC16, BRIC2, BSEP, Ludzkie pęcherzyki błonowe BSEP, Pompa eksportowa soli żółciowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Produkt SBVT18 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ABCB11(8647)
General description
Preparaty błonowe do testów transportu pęcherzykowego (VT) są odpowiednie do ogólnych badań interakcji między transporterem leku a przepływem. Zarówno interakcje substratów, jak i inhibitorów mogą być oceniane przy użyciu pęcherzyków. Sukces badań interakcji substratów w dużym stopniu zależy od biernej przepuszczalności związku. Substraty o wysokiej przepuszczalności mogą nie zostać wykryte. Dostępne są również membrany kontrolne o zerowej lub znacznie niższej aktywności transportera.
Application
W teście transportu pęcherzykowego stosuje się tak zwane pęcherzyki błonowe "inside-out" zawierające transportery ABC. Inkubacja substratów odpowiedniego transportera wypływu w obecności odwróconych pęcherzyków błonowych i ATP umożliwia pomiar akumulacji substratów w pęcherzykach. W wielu przypadkach stosuje się substraty reporterowe znakowane radioaktywnie, ale ostatnio firma SOLVO opracowała nowe zestawy do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ, które wykorzystują fluorescencyjne substraty reporterowe.
Standardowy test transportu pęcherzykowego jest testem hamującym przeprowadzanym z zimnymi artykułami testowymi. Test ten dostarcza informacji na temat wszelkich interakcji między transporterem ABC a badanym artykułem. Transport substratu reporterowego jest mierzony w obecności badanego artykułu (zwykle w 7 stężeniach), a IC50 jest definiowane jako stężenie hamujące transport substratu reporterowego o 50%.
Jeśli dostępna jest radioznakowana forma badanego związku lub odpowiednie metody analityczne (LC/MS, HPLC), test transportu pęcherzykowego może być przeprowadzony w bezpośrednim formacie bez substratu reporterowego i może zidentyfikować charakter substratu badanego artykułu. Test substratu transportu pęcherzykowego jest testem o niskiej przepustowości. Jest odpowiedni dla badanych związków o niskiej przepuszczalności, ponieważ związki o wysokiej przepuszczalności mogą wydostawać się z pęcherzyków przez dwuwarstwę lipidową.
Packaging
500 μL
Physical form
Dostarczane jako zamrożone pęcherzyki błonowe, zawierające 5 mg/ml białka błonowego, oznaczone objętością, numerem katalogowym (transporter) i datą produkcji.
Legal Information
Distributed for SOLVO Biotechnology, Inc.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)