Merck
SBP3500991
Sigma-Aldrich
CIITA Blocking Peptide for SAB3500991
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the amino terminus of human CIITA.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3500991.