Przejdź do
SAE0214
Leukoaglutynina z P. vulgaris, rekombinowana
Expressed in P. pastoris, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Fitohemaglutynina-L, Lektyna z czerwonej fasoli, PHA-L
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Lektyna z czerwonej fasoli od dawna jest wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach wymagających wiązania węglowodanów, w tym między innymi w proliferacji komórek T, leukoaglutynacji, wychwytywaniu glikokoniugatów i innych. Natywna forma lektyny z czerwonej fasoli składa się z 2 izolektyn (PHA-L i PHA-E), które łączą się w kombinacje heterotetromeryczne, które wywołują różne właściwości. Ta rekombinowana forma jest wyłącznie izolektyną leukoaglutyniny (PHA-L), więc izolektyna erytroaglutyniny (PHA-E) jest nieobecna w tym produkcie. Pozwala to na bardziej selektywne działanie, ponieważ nie ma szans na zanieczyszczenie PHA-E, co jest widoczne w natywnych produktach źródłowych.
Biochem/physiol Actions
Lektyna z fasoli ma historię stosowania jako fitohemaglutynina ze względu na jej zdolność do aglutynacji komórek krwi. Ta izolektyna (PHA-L) jest specyficznie typu leukoaglutyniny i może być stosowana do leukoaglutynacji i jako mitogen. Wiadomo, że jako lektyna ma pewną selektywność wiązania β1-6 rozgałęzionych N-glikanów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)