Przejdź do
SAE0196
Achromopeptydaza z bakterii
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research
Synonim(y):
Proteaza bakteryjna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥1000 U/mg
Biological source:
bacterial
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥1000 U/mg
feature
DNA free
technique(s)
DNA extraction: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
cell analysis
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Achromopeptydaza jest przydatna do lizy bakterii Gram-dodatnich, które są oporne na lizozym, a także organizmów Gram-ujemnych. Wykazano, że Achromopeptydaza zawiera dwie proteazy bakteriolityczne. Produkt ten jest wolny od wykrywalnego DNA drobnoustrojów i nadaje się do badań nad mikrobiomem
Application
Achromopeptydaza jest przydatna do lizy bakterii Gram-dodatnich, które są oporne na lizozym, a także organizmów Gram-ujemnych. Wykazano, że achromopeptydaza zawiera dwie proteazy bakteriolityczne.
Badanie społeczności drobnoustrojów zostało zrewolucjonizowane w ostatnich latach przez powszechne przyjęcie niezależnych od kultury technik analitycznych, takich jak sekwencjonowanie genu 16S rRNA i metagenomika. Ponieważ zanieczyszczenie DNA podczas przygotowywania próbek jest głównym problemem tych metod opartych na sekwencjonowaniu, odczynniki do ekstrakcji DNA wolne od zanieczyszczeń DNA są niezbędne. Ten produkt przechodzi rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego mikrobiologicznego DNA przy użyciu 35 cykli amplifikacji PCR 16S i 18S rDNA przy użyciu uniwersalnych zestawów starterów.
Biochem/physiol Actions
Achromopeptydaza jest endopeptydazą lizylową o masie cząsteczkowej około 27 kDa. Optymalne pH wynosi 8,5-9.
Features and Benefits
Zawiera dwie proteazy bakteriolityczne do skutecznej lizy bakterii Gram-dodatnich i organizmów Gram-ujemnych
Nie zawiera wykrywalnego DNA drobnoustrojów, zapewniając dokładność metagenomiki i innych metod sekwencjonowania niezależnych od kultury
Przechodzi rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA drobnoustrojów
Optymalne pH 8,5-9 pozwala na stosowanie w szerokim zakresie badań mikrobiomu
Other Notes
Jedna jednostka wytworzy zmianę A600 wynoszącą 0,001 na minutę na ml przy pH 8,0 w temperaturze 37 °C przy użyciu zawiesiny Micrococcus lysodeikticus jako substratu (droga światła 1 cm).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3422A3547SMB00704
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research
description
partially purified powder, ≥20,000 units/mg solid
description
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg solid
description
purified by phenol extraction
biological source
bacterial
biological source
-
biological source
bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1)
biological source
bacterial (Proteus mirabilis)
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
specific activity
≥1000 U/mg
specific activity
≥20,000 units/mg solid
specific activity
≥1,000 units/mg solid
specific activity
-
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Achromopeptydaza z bakterii
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)