Przejdź do
SAE0148
Sztuczna ślina Fusayama/Meyer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
967,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
51241229
967,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ten gotowy do użycia roztwór ściśle przypomina skład mineralny naturalnej śliny i może być stosowany do testowania szerokiej gamy produktów, w tym dentystycznych stopów metali. Wartość pH roztworu wynosi 4,9
Preparation Note
Jest to preparat gotowy do użycia, który należy przechowywać w lodówce.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0149D4031D5652
description
-
description
-
description
Modified, with 36 mg sodium pyruvate, 50 mg streptomycin sulfate, 100 mg kanamycin monosulfate, 1000 mg glucose/L and CaCl2, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
description
Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, powder, suitable for cell culture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Doed this product contain proteins similar to human saliva? Do you have any papers on the use of this product in ELISA? I am using saliva as a controil for ELISA, and looking for a product with a stable supply.
    1 answer
    1. This product closely resembles the mineral composition of natural saliva and can be used for testing a wide variety of products, including dental metal alloys. A literature search is recommended for specific applications related to this product in ELISA.
      Helpful?
  2. Is detailed compositions of this artificial saliva solution available?
    1 answer
    1. The composition of Fusayama/Meyer artificial saliva is based on scientific publications on dental research. The composition is as follows:
      Sodium Chloride 0.4 g/L
      Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate 0.69 g/L
      Potassium Chloride 0.4 g/L
      Calcium Chloride Dihydrate 0.906 g/L
      Urea 1.0 g/L
      Sodium Sulfide Nonahydrate 0.005 g/L
      pH = 4.9 ± 0.1 @ 25 ± 0.4 °