Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
114.6 kDa
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
description
C-Terminal six-histidine tagged
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
114.6 kDa
concentration
0.43 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
AcrB jest bakteryjnym eksporterem wielu leków i wskaźnikiem oporności bakterii.
Preparation Note
Formuła w 25 mM Na2HPO4, 100 mM NaCl, 0,01% DDM
Rozmrażać na lodzie. Po pierwszym rozmrożeniu krótko odwirować probówkę zawierającą białko, aby odzyskać całą zawartość probówki. Rozdzielić na podwielokrotności do jednorazowego użytku. Przechowywać pozostałe nierozcieńczone białko w podwielokrotnościach w temperaturze -80°C. Uwaga: Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
MPNFFIDRPIFAWVIAIIIMLAGGLAILKLPVAQYPTIAPPAVTISASYPGADAKTVQDTVTQVIEQNMNGIDNLMYMSSNSDSTGTVQITLTFESGTDADIAQVQVQNKLQLAMPLLPQEVQQQGVSVEKSSSSFLMVVGVINTDGTMTQEDISDYVAANMKDAISRTSGVGDVQLFGSQYAMRIWMNPNELNKFQLTPVDVITAIKAQNAQVAAGQLGGTPPVKGQQLNASIIAQTRLTSTEEFGKILLKVNQDGSRVLLRDVAKIELGGENYDIIAEFNGQPASGLGIKLATGANALDTAAAIRAELAKMEPFFPSGLKIVYPYDTTPFVKISIHEVVKTLVEAIILVFLVMYLFLQNFRATLIPTIAVPVVLLGTFAVLAAFGFSINTLTMFGMVLAIGLLVDDAIVVVENVERVMAEEGLPPKEATRKSMGQIQGALVGIAMVLSAVFVPMAFFGGSTGAIYRQFSITIVSAMALSVLVALILTPALCATMLKPIAKGDHGEGKKGFFGWFNRMFEKSTHHYTDSVGGILRSTGRYLVLYLIIVVGMAYLFVRLPSSFLPDEDQGVFMTMVQLPAGATQERTQKVLNEVTHYYLTKEKNNVESVFAVNGFGFAGRGQNTGIAFVSLKDWADRPGEENKVEAITMRATRAFSQIKDAMVFAFNLPAIVELGTATGFDFELIDQAGLGHEKLTQARNQLLAEAAKHPDMLTSVRPNGLEDTPQFKIDIDQEKAQALGVSINDINTTLGAAWGGSYVNDFIDRGRVKKVYVMSEAKYRMLPDDIGDWYVRAADGQMVPFSAFSSSRWEYGSPRLERYNGLPSMEILGQAAPGKSTGEAMELMEQLASKLPTGVGYDWTGMSYQERLSGNQAPSLYAISLIVVFLCLAALYESWSIPFSVMLVVPLGVIGALLAATFRGLTNDVYFQVGLLTTIGLSAKNAILIVEFAKDLMDKEGKGLIEATLDAVRMRLRPILMTSLAFILGVMPLVISTGAGSGAQNAVGTGVMGGMVTATVLAIFFVPV
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli (histidine-tagged) | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥65% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.43 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration 0.73 mg/mL |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution |
| mol wt 114.6 kDa | mol wt 14.6 kDa | mol wt ~20 kDa | mol wt 59.5 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?