Przejdź do
SAE0082
Lipodisq® Kopolimer styren:bezwodnik maleinowy 4:1, wstępnie zhydrolizowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
General description
Ten produkt jest wstępnie zhydrolizowaną formą kopolimeru styren:bezwodnik maleinowy 4:1. W efekcie można go traktować jako kopolimer styren:kwas maleinowy 4:1 (SMA Copolymer 4:1).
Application
Odczynniki Lipodisq to nowe polimery pochodzące ze styrenu i kwasu maleinowego. Polimery Lipodisq są zdolne do tworzenia nanocząstek dyskoidalnych na bazie lipidów, które mogą zawierać białka błonowe. Technologia Lipodisq może rozpuszczać powszechnie stosowane lipidy, takie jak dimyristoilofosfatydylocholina (DMPC), bez użycia detergentów. Lipodisq mają zazwyczaj średnicę 9-10 nm przy pH 7,4.
Technologia Lipodisq umożliwia solubilizację powszechnie stosowanych lipidów, takich jak dimyristoilofosfatydylocholina (DMPC), bez użycia detergentów.
Funkcjonalny zakres pH: 8,5 - 10,5
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)