Merck
SAE0081
Lipodisq® Kopolimer styren:bezwodnik maleinowy 4:1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
General description
Ten produkt jest bezwodną formą kopolimeru SMA 4:1.
Application
Odczynniki Lipodisq to nowe polimery pochodzące ze styrenu i kwasu maleinowego. Polimery Lipodisq są zdolne do tworzenia nanocząstek dyskoidalnych na bazie lipidów, które mogą zawierać białka błonowe. Technologia Lipodisq może rozpuszczać powszechnie stosowane lipidy, takie jak dimyristoilofosfatydylocholina (DMPC), bez użycia detergentów. Lipodisq mają zazwyczaj średnicę 9-10 nm przy pH 7,4.
Technologia Lipodisq umożliwia solubilizację powszechnie stosowanych lipidów, takich jak dimyristoilofosfatydylocholina (DMPC), bez użycia detergentów.
Funkcjonalny zakres pH: 8,5 - 10,5
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)