Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł |
300 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 772,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile; γ-irradiated
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
Quality Segment
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
optically clear, flat bottom, for growing anaerobes
size
90 mm
Legal Information
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature optically clear, flat bottom, for growing anaerobes | feature disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms | feature disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms | feature disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated |
| material polystyrene | material circles , polystyrene | material circles , polystyrene | material circles , polystyrene |
| size 90 mm | size 100 mm × 20 mm , nominal size | size , 150 mm × 15 mm , nominal size | size , 60 mm × 15 mm , nominal size |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?