Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
horse radish peroxidase (HRP)
Clone:
recombinant monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
alpaca
recombinant
expressed in E. coli
conjugate
horse radish peroxidase (HRP)
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
recombinant monoclonal
form
lyophilized solid
mol wt
14 kDa
species reactivity
mouse, Alpaca
technique(s)
ELISA: 1:10000-1:50000, western blot: 1:10000-1:50000
size
0.1 mL
color
colorless
isotype
VHH
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Alpaca Anti-Mouse IgG1(Fcγ) HRP single domain Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania regionu Fc mysiej IgG1. Jest to monowalentne, jednodomenowe, rekombinowane przeciwciało przeciwko mysiej IgG1 (specyficzne dla fragmentu Fcγ) sprzężone z HRP. W oparciu o immunoelektroforezę i/lub test ELISA, Alpaca Anti-Mouse IgG1(Fcγ) HRP single domain Antibody wykrywa region Fc mysiej IgG1 selektywnie, ale nie wykrywa innych podklas mysiej IgG, mysiej IgM lub części Fab mysich immunoglobulin.
Większość przeciwciał monoklonalnych jest generowana u myszy. Istnieje pięć izotypów przeciwciał (IgA, IgD, IgE, IgG i IgM) pochodzących od myszy. Każdy izotyp ma inny łańcuch ciężki. Mysie IgG stanowi 75% immunoglobulin w surowicy, a IgG jest dominującą formą pierwszego przeciwciała wytwarzanego u myszy. Mysie IgG składa się z pięciu podklas - IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c (szczepy wsobne myszy z allelem Igh1-b mają izotyp IgG2c zamiast IgG2a), IgG3. Są one wysoce homologiczne i różnią się głównie regionem zawiasowym. Cała cząsteczka IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki, przy czym łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Wspólna IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kD.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15KDa) w porównaniu do innych form fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Większość przeciwciał monoklonalnych jest generowana u myszy. Istnieje pięć izotypów przeciwciał (IgA, IgD, IgE, IgG i IgM) pochodzących od myszy. Każdy izotyp ma inny łańcuch ciężki. Mysie IgG stanowi 75% immunoglobulin w surowicy, a IgG jest dominującą formą pierwszego przeciwciała wytwarzanego u myszy. Mysie IgG składa się z pięciu podklas - IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c (szczepy wsobne myszy z allelem Igh1-b mają izotyp IgG2c zamiast IgG2a), IgG3. Są one wysoce homologiczne i różnią się głównie regionem zawiasowym. Cała cząsteczka IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki, przy czym łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Wspólna IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kD.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15KDa) w porównaniu do innych form fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Biochem/physiol Actions
Mysz IgG1 (specyficzna dla fragmentu Fcγ)
Izotyp: Domena VHH IgG2b/2c alpaki
Izotyp: Domena VHH IgG2b/2c alpaki
Packaging
100 μg w szklanej butelce
Physical form
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Preparation Note
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20 °C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Chronić przed światłem. Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Other Notes
Wykazuje słabą reakcję krzyżową z mysimi IgG3. Brak reakcji krzyżowej z mysimi IgG2b/2c, mysimi IgM, króliczymi, ludzkimi, cynomolgus, szczurzymi, kozimi IgG.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?