Kluczowe dokumenty
SAB5703047
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit monoclonal, 6T10A1
Synonim(y):
CDCBM4, GCP-1, TUBG, TUBGCP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
product name
Anti-γ-Tubulin Antibody, clone 6T10A1, Rabbit Monoclonal,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6T10A1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBG1(7283)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the tubulin superfamily. The encoded protein localizes to the centrosome where it binds to microtubules as part of a complex referred to as the gamma-tubulin ring complex. The protein mediates microtubule nucleation and is required for microtubule formation and progression of the cell cycle. A pseudogene of this gene is found on chromosome 7. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human γ-Tubulin .
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2