Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9M6O7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
material
colorless
clone
9M6O7, monoclonal
form
liquid
mol wt
50 kDa
species reactivity
rat, human
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotype
IgG
immunogen sequence
KAFVDAKEKRLKDARALMNLHNNRCGRTAVRRFLKLECKCHGVSGSCTLRTCWRALSDFRRTGDYLRRRYDGAVQVMATQDGANFTAARQGYRRATRTDLV
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WNT2B(7482)
General description
Gen ten koduje członka rodziny wysoce konserwatywnych, wydzielanych czynników sygnalizacyjnych typu bezskrzydłowego miejsca integracji MMTV (WNT). Członkowie rodziny WNT funkcjonują w różnych procesach rozwojowych, w tym w regulacji wzrostu i różnicowania komórek i charakteryzują się domeną rdzeniową WNT. Gen ten może odgrywać rolę w rozwoju człowieka, a także w kancerogenezie. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, maj 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 200-300 ludzkiego WNT2B (Q93097).
Application
WB
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?