Merck
SAB5702590
Sigma-Aldrich
Anti-CEND1 Antibody, clone 1D3Z1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
BM88
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1D3Z1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.54 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ALLNNHSNLKPAPTVPSSPDATPEPKGPGDGAEEDEAASGGPGGRGPWSCENFNPLLVAGGVAVAAIALILGVAFLVRKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEND1(51286)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. Multiple pseudogenes have been reported for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-149 of human CEND1 (Q8N111).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1