Merck
SAB5702575
Przeciwciało anty-ROR2, klon 0B7X8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BDB, BDB1, NTRKR2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
0B7X8, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
material
colorless
clone
0B7X8, monoclonal
form
liquid
mol wt
105 kDa
species reactivity
mouse
concentration
0.59 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotype
IgG
immunogen sequence
MARGSALPRRPLLCIPAVWAAAALLLSVSRTSGEVEVLDPNDPLGPLDGQDGPIPTLKGYFLNFLEPVNNITIVQGQTAILHCKVAGNPPPNVRWLKNDA
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ROR2(4920)
General description
Białko kodowane przez ten gen jest receptorową białkową kinazą tyrozynową i białkiem transmembranowym typu I, które należy do podrodziny receptorów powierzchniowych ROR. Białko to może być zaangażowane we wczesne tworzenie chondrocytów i może być wymagane do rozwoju chrząstki i płytki wzrostowej. Mutacje w tym genie mogą powodować brachydaktylię typu B, zaburzenie szkieletowe charakteryzujące się hipoplazją/aplazją dystalnych paliczków i paznokci. Ponadto mutacje w tym genie mogą powodować autosomalną recesywną postać zespołu Robinowa, która charakteryzuje się dysplazją szkieletu z uogólnionym skróceniem kości kończyn, segmentalnymi wadami kręgosłupa, brachydaktylią i dysmorficznym wyglądem twarzy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego ROR2 (Q01974).
Application
WB
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)