Merck
SAB5702209
Sigma-Aldrich
Anti-Talin 2 Antibody, clone 7D1Y0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ILWEQ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7D1Y0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
272 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.15 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VLQEWPLTTVKRWAASPKSFTLDFGEYQESYYSVQTTEGEQISQLIAGYIDIILKKKQSKDRFGLEGDEESTMLEESVSPKKSTILQQQFNRTGKAEHGSV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLN2(83660)
Opis ogólny
This gene encodes a protein related to talin 1, a cytoskeletal protein that plays a significant role in the assembly of actin filaments and in spreading and migration of various cell types, including fibroblasts and osteoclasts. This protein has a different pattern of expression compared to talin 1 but, like talin 1, is thought to associate with unique transmembrane receptors to form novel linkages between extracellular matrices and the actin cytoskeleton. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Talin 2 (Q9Y4G6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1