Przejdź do zawartości
SAB5702016
Przeciwciało anty-eIF4A1, klon 7D5K2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
DDX2A, EIF-4A, EIF4A, eIF-4A-I, eIF4A-I
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D5K2, monoclonal
Application:
IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
material
colorless
clone
7D5K2, monoclonal
form
liquid
mol wt
46 kDa
species reactivity
human, rat
concentration
0.256 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200, immunohistochemistry: 1:50 - 1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200, western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotype
IgG
immunogen sequence
MSASQDSRSRDNGPDGMEPEGVIESNWNEIVDSFDDMNLSESLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAILPCIKGYDVIAQAQSGTGKTATFAISILQQIELDLKA
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EIF4A1(1973)
General description
Zależna od ATP helikaza RNA, która jest podjednostką kompleksu eIF4F zaangażowanego w rozpoznawanie czapeczki i jest wymagana do wiązania mRNA z rybosomem. W obecnym modelu inicjacji translacji, eIF4A odwija drugorzędowe struktury RNA w 5′-UTR mRNA, co jest niezbędne do umożliwienia wydajnego wiązania małej podjednostki rybosomalnej, a następnie skanowania w poszukiwaniu kodonu inicjującego.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego eIF4A1 (P60842).
Application
WB, IHC, IF/ICC, IP
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)