Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7Q3T8, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
material
colorless
clone
7Q3T8, monoclonal
form
liquid
mol wt
25 kDa
species reactivity
mouse
concentration
0.089 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:100, western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotype
IgG
immunogen sequence
RQECGEPALPSASEEQVAQDTEEVFRSYVFYRHQQEQEAEGVAAPADPEMVTLPLQPSSTMGQVGRQLAIIG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAK1(578)
General description
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek BCL2. Członkowie rodziny BCL2 tworzą oligomery lub heterodimery i działają jako regulatory anty- lub proapoptotyczne, które są zaangażowane w wiele różnych aktywności komórkowych. Białko to lokalizuje się w mitochondriach i działa w celu indukowania apoptozy. Oddziałuje i przyspiesza otwarcie mitochondrialnego zależnego od napięcia kanału anionowego, co prowadzi do utraty potencjału błonowego i uwolnienia cytochromu c. Białko to oddziałuje również z supresorem nowotworu P53 po ekspozycji na stres komórkowy.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 11-82 ludzkiego białka Bak (NP_001179.1).
Application
WB, IHC
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?