Merck
SAB5701930
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CGAS-S291 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.439 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer291)
informacje o genach
mouse ... CGAS(214763)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a DNA binding cytosolic protein that catalyzes the synthesis of cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate (cGAMP) after sensing the presence of DNA in the cytoplasm. cGAMP binds another protein, Stimulator of interferon genes (STING), leading to the induction of interferons, and a host immune response. Reduced expression of this gene inhibits interferon induction in the presence of some viral infections. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
Immunogen
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S291 of Mouse CGAS.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1